Learn More
Carbonato de litio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407561
146.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nivel máximo de impurezas: Insoluble en ácido clorhídrico diluido al 0,01 %, Cl al 0,005 %, NO3 5 ppm, compuestos de azufre (como SO4) 0,2 %, NH4 5 ppm, metales pesados (como Pb) al 0,002 %, Fe al 0,002 %, Ca al 0,01 %, K al 0,01 %, Na al 0,1 %
Lithium carbonate-based glasses are used in overware. Used in the manufacture of lithium-ion battery cathodes. Pharmaceutical composition of lithium carbonate has been shown to exhibit antimanic effects specifically to treat mania associated with bipolar disorder. Used in both low-fire and high-fire ceramic glaze, tile adhesives, and in the processing of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1310°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 723°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9
Grado ACS
Olor Odorless
Aspecto White crystalline powder
Densidad 2.11 g/cm3 at 20°C