Learn More
Lithium carbonate, 99.99% (metals basis excluding Ca), Alfa Aesar™, Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010734.18
Detalles adicionales : CAS : 554-13-2 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316817
  • 85.20€ / 50 g
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
554-13-2
73.888
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
11125
dilithium;carbonate
CLi2O3
MFCD00011084
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].C(=O)([O-])[O-]
Especificación
Lithium carbonate
99.998% (Metals basis excluding Ca)
MFCD00011084
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
[Li+].[Li+].C(=O)([O-])[O-]
73.888
CHEBI:6504
Powder
Odorless
50g
554-13-2
CLi2O3
White powder
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
dilithium;carbonate
11125
73.9
2.11g/cm3 at 20°C
White