Learn More
Carbonato de litio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440139
38.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720.0°C
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal Li2CO3
Índice Merck 15,5583
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico