Learn More
Lithium bromide hydrate, White crystalline aggregates, Puratronic™, 99.995% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 010733.22
Detalles adicionales : CAS : 85017-82-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376807
  • 394.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
85017-82-9
LiBr·xH2O
MFCD00149763
Especificación
Lithium bromide hydrate
99.995% (Metals basis)
MFCD00149763
Crystalline Aggregates
White
85017-82-9
LiBr·xH2O
86.85 (Anhydrous)
Odorless
100g