missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de litio hidrato, agregados cristalinos blancos, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4824793
91.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-82-9
BrLi
86.84
MFCD00149763
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) bromide
[Li+].[Br-]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-82-9
BrLi
86.84
MFCD00149763
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) bromide
[Li+].[Br-]

Lithium bromide is used as a medium for air-conditioning, and a desiccant industrial drying system. It finds use as a sedative and hypnotic. Further it is employed in manufacturing pharmaceuticals, in alkylation processes, and as brazing and welding fluxes. In addition, lithium bromide-water solution is widely used in absorption refrigeration systems, absorption heat pumps and absorption heat transformers. l-Proline lithium bromide monohydrate (LPLBM) is a promising semi-organic nonlinear optical material.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium bromide hydrate
Punto de fusión 162°C to 167°C
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'