Learn More
Bromuro de litio, anhidro, cristales blancos, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781967
30.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
Para productos farmacéuticos, aire acondicionado, humectante
Pharmaceuticals, air-conditioning, humectant, drying agent, batteries, low temperature heat-exchange mediumLithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1265°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide, anhydrous
Punto de fusión 550°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Información de solubilidad Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.464 g/cm3 at 20°C