Learn More
Bromuro de litio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813514
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7550-35-8
BrLi
86.84
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
7550-35-8
BrLi
86.84
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1265.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiBr
Índice Merck 15,5582
Información de solubilidad Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.84
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.46
Densidad 3.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.