Learn More
Alfa Aesar™ Lithium borohydride, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ 032563.18
Detalles adicionales : CAS : 16949-15-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1413 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308467
  • 574.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Strong reducing agent
  • Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxides
Especificaciones
16949-15-8
17.75
NZTNZPDOBQDOSO-UHFFFAOYSA-N
20722760
[Li+].[B-]
BLi
MFCD00011088
borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
lithium;boron(1-)
Especificaciones
Lithium borohydride
BLi
MFCD00011088
14,5525
Soluble in ether, THF, and aliphatic amines
[Li+].[B-]
17.75
21.78
95%
Odorless
White
50g
16949-15-8
LiBH4
UN1413
borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
NZTNZPDOBQDOSO-UHFFFAOYSA-N
lithium;boron(1-)
20722760
Powder
0.66g/mL
Moisture Sensitive
~280°C (decomposition)