Learn More
Borohidruro de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Strong reducing agent. Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxidesLithium borohydride is a versatile reducing agent for aldehydes, ketones, nitriles, primary amides, acid chlorides, lactones, epoxides, and esters. It is involved in the preparation of intercalation compounds and nanocomposites. It is used as a precursor for other borohydrides and acts as a catalyst in hydroboration reactions. It is known to be good reversible storage compound for anhydrous ammonia and hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Agente reductor fuerte
- Se utiliza para reducir compuestos que contienen cetonas, aldehídos, carbonilados ésteres, cloruros ácidos, lactonas y epóxidos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium borohydride |
Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | LiBH4 |
Número UN | UN1413 |
Índice Merck | 14,5525 |
Información de solubilidad | Soluble in ether,THF,and aliphatic aminesSoluble in ether,tetrahydrofuran,aliphatic amines and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 21.78 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.