Learn More
Litio bis(trimetilsilil)amida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778926
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.33
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
litio;bis(trimetilsilil)azanida
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.33
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
litio;bis(trimetilsilil)azanida
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Color Amarillo
Densidad 0.8910g/mL
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NLi
Cantidad 10 g
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravedad específica 0.891
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o trozos cristalinos