Learn More
Bis trimetilsitil amida de litio, solución de 1 M en THF/etilbenceno, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 347708000
Detalles adicionales : CAS : 4039-32-1 Peso : 0.76200kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
---|---|
Cantidad | 800mL |
4039-32-1 | |
167.33 | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
2733832 | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
C6H18LiNSi2 | |
MFCD00008261 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
litio;bis(trimetilsilil)azanida |
Especificaciones
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
−21°C | |
0.89 | |
800mL | |
4039-32-1,109-99-9,100-41-4 | |
MFCD00008261 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
litio;bis(trimetilsilil)azanida | |
2733832 | |
Solución túrbida |
0.8900g/mL | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
Amarillo a marrón | |
1M Solution in THF/Ethylbenzene | |
C6H18LiNSi2 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
18 to 22% active base (as LiNSi) |
Seguridad y manipulación
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.