Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de litio, 0,9-1,1 M en hexano, envasada bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051732
51.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.327
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
litio;bis(trimetilsilil)azanida
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4039-32-1
C6H18LiNSi2
167.327
MFCD00008261
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
2733832
litio;bis(trimetilsilil)azanida
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Lithium bis(trimetylsilyl)amide is used as a strong base in organic synthesis and as catalysts in polymerization reactions. It is also used to form various organolithium compounds such as acetylides and lithium enolates. It is a base employed in generating enolates for preparation of lactone precursors, pyranones and cyclohexanes. Further, it is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. In addition, it is used in a three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.716 g/mL
Temperatura de inflamación -31°C (-24°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NLi
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Beilstein 8136861
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in tetrahydrofuran,hexane and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Forma física Líquido