Learn More
Hidruro de aluminio y litio, polvo, 97 %
Catalog Number p-7023999
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
16853-85-3
AlH4Li
37.95
MFCD00011075
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
21226445
[Li+].[AlH4-]
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
16853-85-3
AlH4Li
37.95
MFCD00011075
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
21226445
[Li+].[AlH4-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de litio y aluminio se utiliza como agente reductor en varias reacciones químicas orgánicas sintéticas. Por ejemplo, se utiliza en la conversión de ésteres, ácidos carboxílicos, cloruros de acilo, aldehídos y cetonas en sus alcoholes correspondientes. También participa en la conversión de compuestos de amida, nitro, nitrilo, imina, oxima y azida en sus aminas, y también reduce los haluros de alquilo a alcanos. Reacciona con el cloruro de sodio para preparar hidruro de sodio. Actúa como un medio de almacenamiento de hidrógeno potencial, que podría usarse para futuros vehículos impulsados por pilas de combustible. Se utiliza principalmente en la preparación de otros tetrahidruroaluminiomatos como el hidruro de aluminio sódico, el hidruro de aluminio potásico y el alanato de magnesio. Además, se utiliza para preparar poliamidas de poliéster termoplástico a partir de ácido oleico y baterías de polímero de litio.
Solubilidad
Soluble en agua, éter dietílico y terahidrofurano.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agua, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, ácido carboxílico, peróxidos, disolventes clorados, halógenos y oxígeno. Reacciona violentamente con el agua y libera gas hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium aluminum hydride
Punto de fusión >125°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN1410
Índice Merck 14,349
Información de solubilidad Soluble in water,diethyl ether and terahydrofuran.
Nombre IUPAC lithium(1+) alumanuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.917