Learn More
Acetato de litio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
546-89-4
C2H3LiO2
65.98
MFCD00013057
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
3474584
CHEBI:63045
litio;acetato
[Li+].CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
546-89-4
C2H3LiO2
65.98
MFCD00013057
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
3474584
CHEBI:63045
litio;acetato
[Li+].CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium acetate
Punto de fusión 280.0°C to 285.0°C
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3COOLi
Beilstein 02,107
Índice Merck 15,5577
Información de solubilidad Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C), 938g/L (50°C), freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica