Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
LiquiSampler, muestreador para líquidos conforme a la norma DIN EN ISO 15528. De PTFE/FEP o PP ultrapuro y químicamente inerte para la toma de muestras libre de contaminantes. Adecuado para tomar muestras de cubas, barriles, depósitos o silos tanto abiertos como cerrados, así como de aguas.
Marca: Buerkle™ 5330-1200
410.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59050kg
Descripción
- Uso práctico con una sola mano con solo pulsar un botón
- Con anillo de raspado para marcar la profundidad y limpiar
- Transparente
- Disponible en PTFE/FEP o PP transparente
- Posibilidad de muestreo puntual, muestreo de todas las capas y muestreo inferior
- Adecuado para todos los barriles y contenedores disponibles comercialmente con abertura de 32al menos mm de diámetro
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
LiquiSampler | |
Anillo de raspado | |
500 mL | |
DIN EN ISO 15528 | |
32 mm |
Polipropileno | |
Botón - uso con una sola mano | |
Transparente | |
Aptos para su uso con productos alimenticios | |
200 cm |