Learn More
Aceite de linaza, puro, crudo, ≈ d = 0,93
Marca:  Fisher Chemical L/1950/08
Detalles adicionales : CAS : 8001-26-1 Peso : 0.50000kg
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442834
Cantidad Precio
1 37.42€ / 500 ml
4 36.37€ / 500 ml
En stock, listo para ser enviado: 8
8001-26-1
131507
Especificaciones
Frasco de vidrio ámbar
Amarillo
500mL
131507
315.6°C
-23.9°C
8001-26-1
Líquido
Videos
SDS Documentos