Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Constructed of PTFE for high temperature and chemical resistance. Kartell™ Lining for Glass Tapers are specially designed to prevent machined glass joints from binding.
Marca: Kartell™ 0104300
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
- Diseñados para evitar que las juntas de vidrio mecanizadas se adhieran
- Conforme a DIN 12242
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
DIN 12242 | |
45 mm | |
Evite que las juntas de vidrio se adhieran | |
Tamaño del cono de 45/40 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta de vidrio | |
10/paq. |