Learn More
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077847
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
165800-03-3
C16H20FN3O4
337.35
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
441401
CHEBI:63607
N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenilo)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida
CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
165800-03-3
C16H20FN3O4
337.35
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
441401
CHEBI:63607
N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenilo)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida
CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
La linezolida, Zyvox, n.° de CAS 165800-03-3, es un antibiótico sintético de oxazolidinona.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La linezolida es un compuesto organofluorado y una acetamida
•La linezolida actúa inhibiendo la formación del complejo de iniciación mediante la unión a la subunidad ribosómica 50S
Aplicaciones
• La linezolida es eficaz contra microbios estafilococos y enterococos
•Es más eficaz contra los organismos grampositivos, en particular los resistentes a la meticilina, la vancomicina y la penicilina
• Adecuado para la investigación sobre resistencia antibiótica, reactividad cruzada y mecanismos de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Linezolid
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linezolid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.