Learn More
Acetato de linalilo, 95 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10400131
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
115-95-7
C12H20O2
196.28
MFCD00008907
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
8294
CHEBI:78333
3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-il acetato
CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
115-95-7
C12H20O2
196.28
MFCD00008907
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
8294
CHEBI:78333
3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-il acetato
CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Linalyl acetate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.9010g/mL
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Índice de refracción 1.4490 to 1.452
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 5551
Gravedad específica 0.901
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalyl acetate, synthetic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.