missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lin28A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno Lin28A
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815714
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16177-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16805714
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16177-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a peptide mapping within human LIN28.This antibody recognize Lin28A specifically.

Lin28 is a transcription factor that was first identified through its key role in the pathway of developmental timing in C. elegans. The role of Lin28 in development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be beneficial in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Lin28 in addition to the transcription factors POU5F1, Sox2, and NANOG in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Lin28, Sox2, POU5F1 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.
Especificaciones

Especificaciones

Lin28A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8K3Y3, Q9H9Z2
500562, 79727, 83557
Peptide
Primary
-20°C
LIN28A
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CSDD1, LIN 28, lin 28 homolog (C. elegans), Lin 28A, LIN28, Lin28A, Protein lin 28 homolog A, ZCCHC1
Lin28a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications