Learn More
DWK Life Sciences Inserto de volumen limitado, para viales de boca roscada ND9 y viales de boca capsulable ND11
Los insertos de volumen limitado se utilizan en combinación con viales de cromatografía de 12 x 32 mm para facilitar el análisis de pequeños volúmenes de muestra.
20.80€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio de borosilicato (5.1)
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC), análisis de pequeños volúmenes de muestra
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 31 mm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16636902
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225800
0,1 ml
20.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La línea de productos DWK Life Sciences de viales de cromatografía ofrece dos tipos diferentes de LVI (insertos de volumen limitado): con fondo plano y cónico.
  • Producto envasado en bolsas de PE con zona desgarrable a modo de precinto de seguridad antimanipulación y con cierre tipo zip para volver a cerrarlas
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC), análisis de pequeños volúmenes de muestra
31 mm
0,7 mm
Vidrio de borosilicato (5.1)
Esterilizable en autoclave
100