Learn More
DWK Life Sciences Lámpara de alcohol, de vidrio sodocálcico, sin tubulatura de relleno, con sobretapón esmerilado, enchufe y mecha
La lámpara de alcohol es una alternativa al quemador de gas Bunsen y también es adecuada para calentar los vidrios de cocción y los materiales que contienen.
Marca: DWK Life Sciences 234002455
246.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.99000kg
Descripción
Para que las sustancias reaccionen entre sí, a menudo se requiere una baja entrada de calor. El quemador de alcohol se utiliza de forma clásica y en zonas donde no es posible la extracción directa de gas. Es una alternativa al conocido quemador Bunsen.
- Sin tubulatura de llenado
- La tapa esmerilada garantiza un sellado hermético y un apagado rápido de la llama
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
Con enchufe y mecha | |
Calefacción; utilícelo con Spritus | |
10 paquete |
100 mL | |
75 mm | |
103 mm |