Learn More
Zeiss™ Iluminador de anillo con ranuras ECO 1500
Diseñado para su uso con microscopios Zeiss
Marca:  Zeiss™ 435540-9005-000
Código de producto. 10035659
  • 735.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Microscopios compatibles:
  • Axio Zoom.V16
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi 305
  • Stemi 305 Demo
  • Stemi 305 trino
  • Stemi 508
  • Stemi 508 Demo
  • Stemi 508 doc
  • Stemi 508 trino
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
Especificaciones
Especificaciones
Light
66 mm