Descripción
- Contiene cubos de luz LED exclusivos patentados
- Muestras fluorescentes de imágenes para una longitud de onda específicaEl motor de luz produce alta intensidad en un trayecto de la luz corto, lo que ofrece una extraordinaria excitación de fluoróforo
- Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
- Intercambiables por el usuario y con reconocimiento automático del sistema
- Trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes
- Iluminación continua que permite obtener resultados uniformes
- Bombilla con una vida útil de más de 50 000 horas que permite reducir los costes operativos
- Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica
Especificaciones
Cubo de luz | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
Ej.: 445/45 Em: 542/27 | |
1 unidad |
EVOS | |
Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro, LED | |
Haluro de metal (bombilla) |