Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with Blue Light Base
Sistema de adquisición de imágenes personal para documentar y analizar geles de agarosa y casetes E-Gel™
Marca:  Invitrogen™ 4466612
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 11662129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Una cubierta de cámara E-Gel™ Imager. Una base de iluminación azul E-Gel™ Imager. Un paquete de software E-Gel™ Imager. Una llave USB de activación del software Gel Quant Express. Un difusor de luz E-Gel iBase
Requires : Requisitos mínimos del sistema para los software GelCapture y Gel Quant Express: Procesador: Intel™ Core™ 2 Duo 1,8 GHz; memoria: 1 GB de RAM; SO: Windows™ XP Professional SP3 (versión en inglés) o Windows™ 7 Professional (versión en inglés) necesitan permisos de administrador para la instalación. Monitor: Resolución mínima de 1024 x 786; USB: Puerto USB 2.0 para llave de software
Descripción
Descripción
Cada sistema E-Gel Imager incluye una cubierta de cámara elegante y compacta y una o más bases intercambiables junto con dos potentes programas de software.
  • La cámara de calidad científica integrada captura imágenes nítidas e intensas.
  • Captura imágenes del gel en tiempo real, incluso durante el desarrollo del gel.
  • El potente software Gel Quant Express analiza imágenes de geles.
  • Cámara de calidad científica potente y compacta.
  • La cubierta de la cámara E-Gel Imager es el centro neurálgico del sistema E-Gel Imager, con una cámara de alta resolución de calidad científica.
  • Captura imágenes robustas de geles con el máximo rango dinámico y sensibilidad.
  • Compatibilidad del gel: Geles de agarosa, E-Gel™, E-Gel™ 96; marcaje o colorante: Qdot™ 625,SYBR™
  • Con el sistema E-Gel Imager se incluyen dos potentes herramientas de software, GelCapture y Gel Quant Express.
  • GelCapture permite ajustar la sensibilidad y los ajustes de exposición para capturar la imagen perfecta de su gel.
  • Permite realizar manipulaciones básicas perfectas de la imagen, como inversión o coloración de píxeles.
  • El software Gel Quant Express permite la cuantificación y el análisis mediante el análisis de geles 1D o el modo express.
  • GelCapture se puede descargar y ejecutar en cualquier PC; sin embargo, Gel Quant Express requiere una llave USB para su funcionamiento.
  • Se pueden comprar más llaves USB para usar Gel Quant Express en más de un PC simultáneamente
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
Especificaciones
Una cubierta de cámara E-Gel™ Imager. 1 base de luz azul del generador de imágenes E-Gel™ Imager. Un paquete de software E-Gel™ Imager. Una llave USB de activación del software Gel Quant Express. Un difusor de luz E-Gel Imager. Un filtro universal E-Gel Imager.
Almacenar a temperatura ambiente.
E-Gel™, E-Gel™ 96, geles de agarosa
Sistema Imager con base de iluminación azul
E-Gel™ Imager
E-Gel™ Imager
E-Gel™
Qdot™ 625, SYBR™ Safe
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.