Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Blue Light Base
La base de iluminación azul del generador de imágenes E-Gel Imager es un transiluminador de luz azul compacto para geles preparados en el laboratorio, así como para casetes de geles de agarosa E-Gel con tintes SYBR™
Marca: Invitrogen™ 4466603
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: 1 base de luz azul del generador de imágenes E-Gel™ Imager
Descripción
La base de luz azul del generador de imágenes E-Gel Imager es una de las tres bases intercambiables que funcionan con la cubierta para cámara E-Gel Imager para configurar todo el sistema E-Gel Imager. La base de luz azul del generador de imágenes E-Gel Imager tiene un mecanismo de seguridad integrado que requiere que la cubierta para cámara E-Gel Imager se fije sobre la parte superior para poder funcionar.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
1 base de luz azul del generador de imágenes E-Gel™ Imager. Almacenar a temperatura ambiente. |
|
E-Gel™ | |
SYBR™ Safe | |
E-Gel™ Imager |
E-Gel™ Imager | |
Base de luz azul Imager | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.