Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Band Excision Kit
Sistema de adquisición de imágenes personal para documentar y analizar geles de agarosa y casetes E-Gel™
Marca:  Invitrogen™ 4466605
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 11602129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Un activador de base. Una bandeja de corte de gel
Descripción
Descripción
El kit de escisión de bandas E-Gel Imager es un valioso accesorio para extraer bandas seleccionadas de geles de agarosa. El kit incluye todo lo necesario para escindir una banda determinada de geles de agarosa preparados en el laboratorio utilizando la base de iluminación azul E-Gel Imager o la base de iluminación UV E-Gel Imager.
  • Protege la base de iluminación mientras se extraen las bandas.
  • Permite activar la base de iluminación sin la cubierta de la cámara.
  • Permite cortar el gel sin cortar la superficie de la base de iluminación.
  • El kit incluye un protector de corte de geles especialmente diseñado para ajustarse a las bases de luz azul y luz UV E-Gel Imager.
  • La protección frente a cortes ayuda a extraer la banda de interés sin dañar la superficie de la base de iluminación.
  • El corte de la banda directamente de la superficie de la base de iluminación no pone en riesgo la integridad de las imágenes futuras.
  • Permite mantener las luces encendidas.
  • Diseñado específicamente para desactivar la transiluminación cuando se retira la cubierta de la cámara de la base de iluminación para ayudar a prevenir la exposición a la luz azul intensa que puede dañar los ojos o a la luz UV que puede dañar los ojos y la piel.
  • La llave magnética permite la transiluminación con la cubierta de la cámara retirada.
Electroforesis en gel de agarosa, extracción de gel de agarosa, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
Un activador de base. Una bandeja de corte de gel.
Almacenar a temperatura ambiente.
E-Gel™
Temperatura ambiente
E-Gel™ Imager
Kit de extracción de banda Imager
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.