Learn More
Afora™ Condensador Liebig
Features a tube that is cooled by water. Vapor passes through the Afora™ Liebig Condenser during distillation.
Marca:  Afora™ V68574
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15326293
  • 56.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Glass tube
  • Used for distillation
Especificaciones
Especificaciones
250mm condenser with 10mm Internal diameter
Liebig Condenser
Videos