Learn More
Kartell™ Tapa para placas de microvaloración
La tapa para microvaloración Kartell™ está hecha de poliestireno y puede encajar en placas con pocillos de fondo plano, fondo en U y fondo en V.
Marca: Kartell™ 0262300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para usarse con placas de pocillos múltiples con 96 pocillos de muestra
- Fabricada con poliestireno
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Kartell™ 2620, 2621, 2622 | |
Tapa |