Learn More
LHPP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 15759-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815084
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
LHPP is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
LHPP
Polyclonal
Unconjugated
LHPP
hLHPP, LHPP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361663, 64077, 76429
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5I0D5, Q9D7I5, Q9H008
Lhpp
LHPP Fusion Protein Ag8375
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat