Learn More
Invitrogen™ Human LGI4 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0634
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15368820
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
LGI4 Synthetic Peptide, PEP-0634, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acids near the carboxy terminus of human LGI4.PEP-0634 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20514.
Especificaciones
Especificaciones
163175
purified
Human LGI4
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q8N135
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
LGI4
0.02% sodium azide
50 μg
PBS