Learn More
Abnova™ LGALS8 (Human) Recombinant Protein
Human LGALS8 full-length ORF ( AAH15818, 1 a.a. - 358 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003964-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197381
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MLSLNNLQNIIYNPVIPYVGTIPDQLDPGTLIVICGHVPSDADRFQVDLQNGSSVKPRADVAFHFNPRFKRAGCIVCNTLINEKWGREEITYDTPFKREKSFEIVIMVLKDKFQVAVNGKHTLLYGHRIGPEKIDTLGIYGKVNIHSIGFSFSSDLQSTQASSLELTEISRENVPKSGTPQLPSNRGGDISKIAPRTVYTKSKDSTVNHTLTCTKIPPMNYVSKSLPFAARLNTPMGPGRTVVVKGEVNANAKSFNVDLLAGKSKDIALHLNPRLNIKAFVRNSFLQESWGEEERNITSFPFSPGMYFEMIIYCDVREFKVAVNGVHSLEYKHRFKELSSIDTLEINGDIHLLEVRSW
Especificaciones
Especificaciones
AAH15818
lectin, galactoside-binding, soluble, 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LGALS8
GST
3964
Wheat germ expression system
25 μg
Gal-8, PCTA-1, PCTA1, Po66-CBP
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer