Learn More
Abnova™ LGALS3 (Human) Recombinant Protein
Human LGALS3 full-length ORF ( AAH01120, 1 a.a. - 250 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH01120
ID de gen (Entrez) 3958
Nombre lectin, galactoside-binding, soluble, 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197371
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003958-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107381
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003958-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MADNFSLHDALSGSGNPNPQGWPGAWGNQPAGAGGYPGASYPGAYPGQAPPGAYPGQAPPGAYPGAPGAYPGAPAPGVYPGPPSGPGAYPSSGQPSATGAYPATGPYGAPAGPLIVPYNLPLPGGVVPRMLITILGTVKPNANRIALDFQRGNDVAFHFNPRFNENNRRVIVCNTKLDNNWGREERQSVFPFESGKPFKIQVLVEPDHFKVAVNDAHLLQYNHRVKKLNEISKLGISGDIDLTSASYTMI
Especificaciones
Especificaciones
AAH01120
lectin, galactoside-binding, soluble, 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, LGALS2, MAC2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3958
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LGALS3