Learn More
Ácido levulínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031110
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
123-76-2
C5H8O3
116.12
MFCD00002796
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
11579
CHEBI:45630
ácido 4-oxopentanoico
CC(=O)CCC(=O)O
123-76-2
C5H8O3
116.12
MFCD00002796
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
11579
CHEBI:45630
ácido 4-oxopentanoico
CC(=O)CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Levulinic acid
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 245.0°C to 246.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4396 to 1.4426
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Índice Merck 15, 5526
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Levulinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.