Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Leo
Incluye puntera de acero con cubierta exterior de poliuretano y una suela Easy Twist que proporciona un agarre firme. Disponible en varios anchos.
Marca:  Emma Safety Footwear MM70054848
Detalles adicionales : Peso : 1.94500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938831
  • 110.24€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Cuero de grano entero
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
48
Cordones
Leo
Cuero
Acero