Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura doble PTFE compactas Lemo
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm (en total), 300 mm (utilizables)
600 mm (en total), 500 mm (utilizables)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Intervalo de medición de −50 ° a +250 °C
- Dos sensores de medición independientes en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE
- Diámetro del anillo con reborde de 12 mm
- Conexión mediante dos acoplamientos fijados directamente en el extremo de la sonda
- Tiempos de respuesta típicos de T 50:de 20 a 24 segundos y T 90:30 segundos
- Función de control gracias a dos sensores de medición independientes
- Adecuado para la medición simultánea de la temperatura y el circuito de seguridad según las especificaciones de la norma DIN EN 61010-2-010, pero solo se utilizará el conector NS/GL, sensores conmutados de manera independiente
- Ideal para cables de medición integrados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda, temperatura doble |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición simultánea de temperatura en líquidos agresivos. |
| Tiempo de respuesta | T 50: De 20 a 24 s; T 90: De 30 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +250 °C |
| Longitud (métrico) | 600 mm (en total), 500 mm (utilizables) |