Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura doble PTFE compactas Lemo
Código de producto. 10394174
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm (en total), 300 mm (utilizables)
600 mm (en total), 500 mm (utilizables)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10394174
Marca: Bohlender™ P174020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas sondas proporcionan una doble seguridad para la medición de la temperatura en paralelo en líquidos agresivos debido a sistemas redundantes.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Intervalo de medición de −50 ° a +250 °C
  • Dos sensores de medición independientes en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE
  • Diámetro del anillo con reborde de 12 mm
  • Conexión mediante dos acoplamientos fijados directamente en el extremo de la sonda
  • Tiempos de respuesta típicos de T 50:de 20 a 24 segundos y T 90:30 segundos
  • Función de control gracias a dos sensores de medición independientes
  • Adecuado para la medición simultánea de la temperatura y el circuito de seguridad según las especificaciones de la norma DIN EN 61010-2-010, pero solo se utilizará el conector NS/GL, sensores conmutados de manera independiente
  • Ideal para cables de medición integrados
Especificaciones
Tipo Sonda, temperatura doble
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Medición simultánea de temperatura en líquidos agresivos.
Tiempo de respuesta T 50: De 20 a 24 s; T 90: De 30 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C
Longitud (métrico) 400 mm (en total), 300 mm (utilizables)