missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Puerto de acceso con tapón de silicona

Puerto de acceso con tapón de silicona - 30 mm, izquierda

Marca:  Binder™ 8012-1336

Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922982

  • 732.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • For use on left
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of Binder™ incubators and chambers
Especificaciones

Especificaciones

Puerto de acceso con tapón de silicona - 80 mm, izquierda
80 mm
Equipos BINDER Series MKT
Silicone plug
Videos