missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lecithin, MP Biomedicals™

Catalog Number p-7083142
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil fosfato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil fosfato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC

Used as an emulsifier and solubilizer for drugs in aqueous solution and as a vehicle for liposomes. Lecithin, MP Biomedicals is a major structural phospholipid in the brain, comprising ∼15% of total lipid and localized to gray matter. It is a purified

La lecitina (también conocida como fosfatidilcolina) es el principal componente estructural de las membranas celulares y sirve de depósito para varios mensajeros lipídicos. Es la fuente de los lípidos bioactivos: la lisofosfatidilcolina, el ácido fosfatídico, el diacilglicerol, la lisofosfatidilcolina, el factor activador de plaquetas y el ácido araquidónico.

Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado Agua dispersable.
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'