Learn More
Descrizione
- Replacement leather sweatband suitable for use with all 3M™ Hard Hats
- Quick and easy to install
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE Approved |
| Color | Beige |
| For Use With (Equipment) | All 3M Safety Helmets |
| Material | Leather |
| Product Type | Leather Sweatband |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?