missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Leather Gloves
Click to view available options
Tamaño:
10
9
Grande
Especificaciones
Descripción | Forro de algodón en la palma |
Color | Gris |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guantes de piel |
Tamaño | Grande |
Estilo de puño de los guantes | Arteria |
Material de revestimiento | Palma de algodón |
Revestimiento | Palma de algodón |
Tipo de Palm | Algodón |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'