Learn More
Sperian™ Guantes criogénicos de piel
Click to view available options
Tamaño:
9
Descripción
- Fully lined with 2 aluminum/fleece layers
- Reinforcement between thumb and index finger
- 200mm split leather cuff
- Velcro™ adjustment strap on side of the palm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 511 22X |
Coating Material | Silicio |
Material | Cuero |
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Tamaño | 9 |
Temperature (Metric) Max | – 170 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Resistente a | Agua |
Longitud (métrico) | 400 mm |
Longitud del puño (métrico) | 200 mm |