Learn More
Lead in Paint Chips Reference Material: Pb approx. 643 μg/g
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Cadmium∣Chromium∣Lead |
| CAS | 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1 |
| Analyte or Component Names | Cadmium∣Chromium∣Lead |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Matrix Material |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Paint |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 50 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?