Learn More
Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 1281.1°C |
Nombre del producto químico o material | Lead(II) sulfide |
Punto de fusión | 1113.9°C |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 78% min. (Pb) |
Índice Merck | 15,5476 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.26 |
Porcentaje de pureza | 90% |
Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) sulfide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.