Learn More
Lead(II) selenide, 3-6mm Fused gray lump, >99.999% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 044916.22
Detalles adicionales : CAS : 12069-00-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452067
  • 821.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12069-00-0
286.171
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
61550
[Se]=[Pb]
PbSe
MFCD00016273
lead selenide, lead ii selenide, lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
selanylidenelead
Especificación
Lead(II) selenide
>99.999% (Metals basis)
MFCD00016273
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
selanylidenelead
61550
3 to 6mm Fused Gray Lump
100g
12069-00-0
PbSe
lead selenide, lead ii selenide, lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
[Se]=[Pb]
286.171
286.15
Gray