Learn More
Lead(II) nitrate, White powder, Puratronic™, 99.999% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 010727.A1
Detalles adicionales : CAS : 10099-74-8 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1469 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376797
  • 1270.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
10099-74-8
331.208
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
24924
lead(2+);dinitrate
N2O6Pb
MFCD00011153
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, lead ii nitrate, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CHEBI:37187
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
Especificación
Lead(II) nitrate
99.999% (Metals basis)
MFCD00011153
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead(2+);dinitrate
24924
331.2
Odorless
1kg
10099-74-8
N2O6Pb
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, lead ii nitrate, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
331.208
CHEBI:37187
Powder
White