Learn More
Plomo(II) niobio(V) 2-etilhexanoato decaóxido, 99 % (base de metales), 10% p/v en etanol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7050353
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
MFCD00171335
Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexano-ethoxide
MFCD00171335
Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexano-ethoxide
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1170
Cantidad 25 mL
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 1130.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide