Learn More
Carbonato de plomo(II), básico, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050019
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1319-46-6
MFCD00078155
White lead; C.I. 77597
1319-46-6
MFCD00078155
White lead; C.I. 77597
Barniz cerámico, pintura exterior
Lead(II) carbonate is used in ceramic glaze and exterior paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Nombre de nota Basic
Color White
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (PbCO3)2·Pb(OH)2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1005
Información de solubilidad Soluble in acids, insoluble in water or alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 775.63
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 6.14g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) carbonate, basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .