Learn More
Carbonato de plomo(II), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Descripción
Lead(II) carbonate is used in polymerization catalysts. It serves as a curing agent for silicon resins, heat-resistant lubricants, lead-acid storage batteries, wire-reinforced hoses, thermistors and heat stabilizers for polyvinyl chloride polymers. Further, it is used in electrophotography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) carbonate |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia. |
Nombre IUPAC | λ²-lead(2+) carbonate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.2 |
Grado | ACS |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) carbonate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .