Learn More
Alfa Aesar™ Lead(II) acrylate, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ 038591.22
Detalles adicionales : CAS : 867-47-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2291 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318907
  • 469.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
867-47-0
351.326
SIBSSVWLVKTQFW-UHFFFAOYSA-N
131886309
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Pb]
C6H8O4Pb
MFCD00080381
lead ii acrylate
lead;prop-2-enoic acid
Especificaciones
Lead(II) acrylate
100g
Odorless
Pb(OOCCH=CH2)2
UN2291
Soluble in water
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Pb]
351.326
349.3
96%
145°C
867-47-0
C6H8O4Pb
MFCD00080381
lead ii acrylate
SIBSSVWLVKTQFW-UHFFFAOYSA-N
lead;prop-2-enoic acid
131886309
Powder